Potassium selenocyanate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
201980100 201980500 201982500
ACRO201980100EA 109 EUR
ACRO201980100 ACRO201980500 ACRO201982500
Potassium selenocyanate 99%
Potassium selenocyanate
Formula: CKNSe
Pto. de fusión: 152…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011366
Núm. CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %