Potassium selenocyanate ≥98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
68107.09 68107.18
68107.09EA 110 EUR
68107.09 68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Purity: 98.5% CAS No.: 3425-46-5 Molecular Formula: KSeCN Formula Weight: 144.08 Physical Form: Crystalline Density: 2.347 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 162-164° UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011366
Formula: CKNSe
Pto. de fusión: 162…164 °C
Densidad: 2,347
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011366
Núm. CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II