Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
13124.06 13124.18 13124.30
13124.06EA 125 EUR
13124.06 13124.18 13124.30
Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Calcium nitride
Purity: 99% CAS No.: 12013-82-0 Molecular Formula: Ca3N2 Formula Weight: 148.25 Physical Form: 12mm & Down Pieces Density: 2.63 Melting Point: 1195° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00015985
Formula: Ca₃N₂
Pto. de fusión: 1195 °C
Densidad: 2,63
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015985
Núm. CAS: 12013-82-0
EINECS: 234-592-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II