Silicon nitride α-phase ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14704.14 14704.22 14704.36
14704.14EA 77.8 EUR
14704.14 14704.22 14704.36
Silicon nitride α-phase ≥99.9% (metals basis)
Silicon nitride
Purity: 99.9% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: Si3N4 90% min (alpha form) Formula Weight: 140.28 Physical Form: 1 Micron Powder Density: 3.2 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Formula: N₄Si₃
Pto. de fusión: 1900 °C (subl.)
Densidad: 3,2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011230
Núm. CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Índice Merck: 14,8497