Silicon nitride α-phase ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42949.30 42949.18 42949.A1
42949.30EA 228 EUR
42949.30 42949.18 42949.A1
Silicon nitride α-phase ≥95%
Silicon nitride
Purity: 95% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: Si3N4 85% min (alpha form) Formula Weight: 140.28 Physical Form: 10 Micron Powder, S.A. 5.0m2/g Density: 3.2 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Formula: N₄Si₃
Pto. de fusión: 1900 °C (subl.)
Densidad: 3,2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011230
Núm. CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Índice Merck: 14,8497