Niobium diboride ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Niobium boride
12573.14
12573.22
12573.14EA
75.4
EUR
12573.14
12573.22
Niobium diboride ≥99% (metals basis)
Niobium diboride
Purity: 99%
CAS No.: 12007-29-3
Molecular Formula: NbB2
Formula Weight: 114.53
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016236
Formula:
B₂Nb Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016236 Núm. CAS: 12007-29-3 EINECS: 234-503-3 |