2-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pyridine-2-sulphonic acid
P1647-25G P1647-5G
TCIAP1647-25GEA 284 EUR
TCIAP1647-25G TCIAP1647-5G
2-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Pyridinesulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₃S
MW: 159.1631 g/mol
Pto. de fusión: 252°C
Número MDL: MFCD00234080
Núm. CAS: 15103-48-7
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6c3665acab631c7b2cb3e49a46319e1769ea7c0&vid=b6c3665acab631c7b2cb3e49a46319e1769ea7c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency