3-Pyridinesulphonic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pyridine-3-sulphonic acid
131921000
131925000
ACRO131921000EA
194
EUR
ACRO131921000
ACRO131925000
3-Pyridinesulphonic acid 98%
3-Pyridinesulphonic acid
Formula:
C₅H₅NO₃S MW: 159,16 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Pto. de inflamación: >66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006381 Núm. CAS: 636-73-7 EINECS: 211-265-9 UN: 2585 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 9.92 to 10.43 % N |
Specific optical rotation | +5° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol) |