3-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pyridine-3-sulphonic acid
P0658-25G P0658-500G
TCIAP0658-25GEA 60 EUR
TCIAP0658-25G TCIAP0658-500G
3-Pyridinesulphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Pyridinesulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₃S
MW: 159.16 g/mol
Pto. de fusión: 360°C
Número MDL: MFCD00006381
Núm. CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7279e5c301b5344d162a4c99836efc7861a3a83f&vid=7279e5c301b5344d162a4c99836efc7861a3a83f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 1.0 %