Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43356.AE
43356.AC
43356.AEEA
159
EUR
43356.AE
43356.AC
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 103470-68-4
Molecular Formula: C24H45O6Y
Formula Weight: 518.16
Physical Form: Liquid
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00070441
Formula:
C₂₄H₄₅O₆Y Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070441 Núm. CAS: 103470-68-4 UN: 1208 ADR: 3,II |