2-Chlorothioxanthone ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18131.06 A18131.14 A18131.22
A18131.06EA 43.3 EUR
A18131.06 A18131.14 A18131.22
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone
Purity: 99% CAS No.: 86-39-5 Molecular Formula: C13H7ClOS Formula Weight: 246.72 Flash Point: 91°(196°F) Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00005067
Formula: C₁₃H₇ClOS
Pto. de fusión: 151…154 °C
Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005067
Núm. CAS: 86-39-5
EINECS: 201-667-2