Allylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Allylamine Hydrochloride
A0226-25G
A0226-500G
A0226-100G
TCIAA0226-25GEA
32
EUR
TCIAA0226-25G
TCIAA0226-500G
TCIAA0226-100G
Allylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Allylamine hydrochloride
Formula:
C₃H₈ClN MW: 93,5553 g/mol Pto. de fusión: 106°C |
Número MDL:
MFCD00054329 Núm. CAS: 10017-11-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |