Bromuro de cinc hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12960.06
12960.22
12960.06EA
56.9
EUR
12960.06
12960.22
Bromuro de cinc hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Bromuro de cinc hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 225.19(anhy)
Physical Form: Crystalline
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formula:
Br₂Zn·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011294 Núm. CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,10129 |