Bromuro de cinc hidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44230.22 44230.36
44230.22EA 78.1 EUR
44230.22 44230.36
Bromuro de cinc hidrato ≥99.9% (metals basis)
Bromuro de cinc hidrato
Purity: 99.9% Molecular Formula: ZnBr2.xH2O Formula Weight: 225.19(anhy) Physical Form: Crystalline Merck Reference: 14,10129 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Formula: Br₂Zn·H₂O
MW: 225.19 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011294
Núm. CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,10129