4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Acetyl-4'-bromobiphenyl, 1-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone
L13798.14
L13798.22
L13798.14EA
90.7
EUR
L13798.14
L13798.22
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 5731-01-1
Molecular Formula: C14H11BrO
Formula Weight: 275.15
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 2048590
Formula:
C₁₄H₁₁BrO Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143242 Núm. CAS: 5731-01-1 EINECS: 227-236-9 |