3,5-Dimethoxybenzyl bromide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
D2657-25G
D2657-5G
TCIAD2657-25GEA
218
EUR
TCIAD2657-25G
TCIAD2657-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide ≥97.0% (por GC)
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ MW: 231,0864 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01321368 Núm. CAS: 877-88-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 71.0 to 74.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...