Ethyl vinyl sulphide ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0335-25ML E0335-5ML
TCIAE0335-25MLEA 408 EUR
TCIAE0335-25ML TCIAE0335-5ML
Ethyl vinyl sulphide ≥93.0% (por GC)
Ethyl vinyl sulphide
Formula: C₄H₈S
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de inflamación: –6°C
Número MDL: MFCD00015180
Núm. CAS: 627-50-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb60b1dfed5dc68d55ca30524e88ab3ec7547a25&vid=bb60b1dfed5dc68d55ca30524e88ab3ec7547a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %