Allyl ethyl sulphide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L12847.03 L12847.06
L12847.03EA 29.7 EUR
L12847.03 L12847.06
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Allyl ethyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 5296-62-8 Molecular Formula: C5H10S Formula Weight: 102.19 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Unpleasant Boiling Point: 115-116° Beilstein Reference: 1736876 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026979
Formula: C₅H₁₀S
MW: 102,19 g/mol
Pto. Ebullición: 115…116 °C
Densidad: 0,868
Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026979
Núm. CAS: 5296-62-8
ADR: 3,II