Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium hexadecane-1-sulphonate, Hexadecane-1-sulphonic acid sodium salt
B20382.06 B20382.14 B20382.22
B20382.06EA 45 EUR
B20382.06 B20382.14 B20382.22
Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 15015-81-3 Molecular Formula: C16H33SO3Na Formula Weight: 328.49 Beilstein Reference: 3920654 MDL No.: MFCD00007528
Formula: C₁₆H₃₃NaSO₃
MW: 328.49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007528
Núm. CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6