1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06407.06
L06407.14
L06407.06EA
61.6
EUR
L06407.06
L06407.14
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Purity: 98+%
CAS No.: 35192-74-6
Molecular Formula: C9H19NaO3S
Formula Weight: 230.30
Melting Point:
Formula:
C₉H₁₉NaO₃S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025010 Núm. CAS: 35192-74-6 |