Sodium-1-octadecanesulphonate
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Octadecanesulphonic acid, sodium salt
O0124-25G O0124-5G
TCIAO0124-25GEA 455 EUR
TCIAO0124-25G TCIAO0124-5G
Sodium-1-octadecanesulphonate
Sodium-1-octadecanesulphonate
Formula: C₁₈H₃₇NaO₃S
Número MDL: MFCD00051526
Núm. CAS: 13893-34-0
EINECS: 237-660-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819dfc50642673f13096a88d0001a447f802df95&vid=819dfc50642673f13096a88d0001a447f802df95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) 19.5 to 20.1 %