Sodium-1-tetradecanesulphonate
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium tetradecane-1-sulphonate
T0757-1G
T0757-10G
TCIAT0757-1GEA
24
EUR
TCIAT0757-1G
TCIAT0757-10G
Sodium-1-tetradecanesulphonate
Sodium-1-tetradecanesulphonate
Formula:
C₁₄H₂₉NaO₃S MW: 300.430 g/mol |
Número MDL:
MFCD00043415 Núm. CAS: 6994-45-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Drying loss | max. 1.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | 23.2 to 23.8 % (after drying) |