4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52603.03
H52603.06
H52603.03EA
35.2
EUR
H52603.03
H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 153624-38-5
Molecular Formula: C10H15BO2
Formula Weight: 178.04
Melting Point: 117-120°
MDL No.: MFCD01632198
Formula:
C₁₀H₁₅BO₂ Pto. de fusión: 117…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632198 Núm. CAS: 153624-38-5 |