4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
B24408.03 B24408.06
B24408.03EA 41.6 EUR
B24408.03 B24408.06
4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 123324-71-0 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 191-196° Beilstein Reference: 5330959 MDL No.: MFCD01009697
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.04 g/mol
Pto. de fusión: 191…196 °C
Número MDL: MFCD01009697
Núm. CAS: 123324-71-0