4-tert-Butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
B2251-25G
B2251-5G
TCIAB2251-25GEA
228
EUR
TCIAB2251-25G
TCIAB2251-5G
4-tert-Butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₅BO₂ MW: 178.04 g/mol |
Número MDL:
MFCD01009697 Núm. CAS: 123324-71-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |