4-Butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
B2589-1G B2589-5G
TCIAB2589-1GEA 31 EUR
TCIAB2589-1G TCIAB2589-5G
4-Butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Número MDL: MFCD02093926
Núm. CAS: 145240-28-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef4118d902a23dc6dfd3c68cf76c214d0b6393cd&vid=ef4118d902a23dc6dfd3c68cf76c214d0b6393cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %