4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
L17753.03
L17753.06
L17753.03EA
104
EUR
L17753.03
L17753.06
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
4-Nonylphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 256383-45-6
Molecular Formula: C15H25BO2
Formula Weight: 248.18
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 8215118
Formula:
C₁₅H₂₅BO₂ Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093070 Núm. CAS: 256383-45-6 |