2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Triisopropylphenyl)boronic acid
B22891.03
B22891.06
B22891.14
B22891.03EA
76.7
EUR
B22891.03
B22891.06
B22891.14
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 154549-38-9
Molecular Formula: C15H25BO2
Formula Weight: 248.16
Melting Point: ca 165° dec.
MDL No.: MFCD02683099
Formula:
C₁₅H₂₅BO₂ MW: 248,16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 165 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683099 Núm. CAS: 154549-38-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)