4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Isopropoxybenzeneboronic acid
H52675.03
H52675.06
H52675.14
H52675.03EA
37.7
EUR
H52675.03
H52675.06
H52675.14
4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 153624-46-5
Molecular Formula: C9H13BO3
Formula Weight: 180.01
Melting Point: 150-154°
MDL No.: MFCD03427051
Formula:
C₉H₁₃BO₃ MW: 180.01 g/mol Pto. de fusión: 150…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427051 Núm. CAS: 153624-46-5 |