4-(Hexyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid, 4-n-Hexyloxybenzeneboronic acid
H1357-5G
H1357-1G
TCIAH1357-5GEA
95
EUR
TCIAH1357-5G
TCIAH1357-1G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₉BO₃ Pto. de fusión: 85°C |
Número MDL:
MFCD04039027 Núm. CAS: 121219-08-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |