2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26795.03
H26795.06
H26795.03EA
116
EUR
H26795.03
H26795.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 86256-24-8
Molecular Formula: C8H5BrF4O
Formula Weight: 273.02
Refractive Index: 1.4660
Formula:
C₈H₅BrF₄O MW: 273,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115890 Núm. CAS: 86256-24-8 UN: 3265 ADR: 8,III |