4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L12725.06 L12725.14
L12725.06EA 56.2 EUR
L12725.06 L12725.14
4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
4-Bromo-2-ethylaniline
Purity: 97% CAS No.: 45762-41-2 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Refractive Index: 1.6020 Boiling Point: 110-112°/2mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00041434
Formula: C₈H₁₀BrN
Pto. Ebullición: 110…112 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,412
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041434
Núm. CAS: 45762-41-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III