2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Bromoethyl)(phenyl)sulphane
B2085-25G B2085-5G
TCIAB2085-25GEA 214 EUR
TCIAB2085-25G TCIAB2085-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (por GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040826
Núm. CAS: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&vid=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %