4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
A12591.06 A12591.14 A12591.22
A12591.06EA 62.5 EUR
A12591.06 A12591.14 A12591.22
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 30273-00-8 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 82-84°/0.1mm MDL No.: MFCD00044074
Formula: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,05 g/mol
Pto. Ebullición: 82…84 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044074
Núm. CAS: 30273-00-8