2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23265.06 B23265.14
B23265.06EA 30.7 EUR
B23265.06 B23265.14
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Purity: 98% CAS No.: 5535-49-9 Molecular Formula: C8H9ClS Formula Weight: 172.68 Flash Point: 104°(220°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1907116 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00013691
Formula: C₈H₉ClS
MW: 172,68 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C
Densidad: 1,178
Pto. de inflamación: 104 °C (220 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013691
Núm. CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
ADR: 8,III