2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1388-25G
C1388-5G
TCIAC1388-25GEA
111
EUR
TCIAC1388-25G
TCIAC1388-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formula:
C₈H₉ClS MW: 172,68 g/mol Pto. Ebullición: 245°C Pto. de inflamación: 104°C |
Número MDL:
MFCD00013691 Núm. CAS: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 UN: 1760 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |