2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
F0788-1G
F0788-5G
TCIAF0788-1GEA
70
EUR
TCIAF0788-1G
TCIAF0788-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207,92 g/mol Pto. de fusión: 109°C |
Número MDL:
MFCD03701538 Núm. CAS: 352535-96-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 110.0 % |