3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
B24512.06
B24512.03
B24512.14
B24512.06EA
104
EUR
B24512.06
B24512.03
B24512.14
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 168267-99-0
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 8544594
Formula:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol Pto. de fusión: 234 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683115 Núm. CAS: 168267-99-0 |