4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24117.06
B24117.03
B24117.14
B24117.06EA
190
EUR
B24117.06
B24117.03
B24117.14
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 139911-29-8
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD02093072
Formula:
C₇H₈BFO₂ Pto. de fusión: 199…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093072 Núm. CAS: 139911-29-8 |