4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
F0666-1G F0666-5G
TCIAF0666-1GEA 46 EUR
TCIAF0666-1G TCIAF0666-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Número MDL: MFCD02093072
Núm. CAS: 139911-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5edc9e15a31d7f161e26115bc02f862873741b6&vid=f5edc9e15a31d7f161e26115bc02f862873741b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %