4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine, (4-Fluoro- 2-methoxy-phenyl) methanamine
H26796.03
H26796.06
H26796.03EA
96.8
EUR
H26796.03
H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 870563-60-3
Molecular Formula: C8H10FNO
Formula Weight: 155.17
Refractive Index: 1.5240
Formula:
C₈H₁₀FNO MW: 155.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116361 Núm. CAS: 870563-60-3 ADR: 8 III |