2,3-Dimethyl-4-nitrophenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2608-25G
D2608-5G
TCIAD2608-25GEA
307
EUR
TCIAD2608-25G
TCIAD2608-5G
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol
Formula:
C₈H₉NO₃ |
Número MDL:
MFCD01861284 Núm. CAS: 19499-93-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 127.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |