Tetrametilamonio hidróxido 1.0 M en solución acuosa ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidróxido de tetrametilamonio
44938.K2
44938.AK
44938.K2EA
217
EUR
44938.K2
44938.AK
Tetrametilamonio hidróxido 1.0 M en solución acuosa ACS
Tetrametilamonio hidróxido
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Formula:
C₄H₁₃NO Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa) Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008280 Núm. CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,III Índice Merck: 14,9224 |