Tetrametilamonio hidróxido 2,38% w/w aqueous solution , 99,9999% Metals basis, Electronic Grade for the electronics industry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrametilamonio
44940.LU 44940.LV 44940.K2 44940.AK
44940.LUEA 409 EUR
44940.LU 44940.LV 44940.K2 44940.AK
Tetrametilamonio hidróxido 2,38% w/w aqueous solution , 99,9999% Metals basis, Electronic Grade for the electronics industry
Tetrametilamonio hidróxido
Purity: 99.9999% CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formula: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Densidad: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,9224