4-(Methylthio)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0441-25G M0441-250G
TCIAM0441-25GEA 81 EUR
TCIAM0441-25G TCIAM0441-250G
4-(Methylthio)phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Methylthio)phenol
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 154°C
Número MDL: MFCD00002351
Núm. CAS: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4ff986e750ae5a40a7bd412e8149ac25afe16ce&vid=b4ff986e750ae5a40a7bd412e8149ac25afe16ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency