Cloruro de hidrógeno 1 M in acetic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27347.AE
H27347.AU
H27347.AEEA
34.8
EUR
H27347.AE
H27347.AU
Cloruro de hidrógeno 1 M in acetic acid
Cloruro de hidrógeno
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Flash Point: 40°(104°F)
Odour: Acrid
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011324
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol Densidad: 1.050 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2920 ADR: 8 II |