Cloruro de hidrógeno 1 M in ethyl acetate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32266.AE
H32266.AP
H32266.AEEA
95.2
EUR
H32266.AE
H32266.AP
Cloruro de hidrógeno 1 M in ethyl acetate
Cloruro de hidrógeno
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Formula:
HCl Densidad: 0,900 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |