Cloruro de hidrógeno 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H33398.AE H33398.AP
H33398.AEEA 74.1 EUR
H33398.AE H33398.AP
Cloruro de hidrógeno 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 106 °C
Densidad: 0,895
Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II