Ácido ortofosfórico 0.6 mol/l (1.8 N)
Proveedor: PROLABO CMP
88169.440
88169.410
PRLS88169.440EA
0
EUR
PRLS88169.440
PRLS88169.410
Ácido ortofosfórico 0.6 mol/l (1.8 N)
Ácido ortofosfórico
Formula:
H₃PO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011340 Núm. CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |