4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
H26933.14
H26933.06
H26933.14EA
129
EUR
H26933.14
H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 34956-31-5
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD02258876
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ MW: 191,23 g/mol Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02258876 Núm. CAS: 34956-31-5 |